Learn More
Ácido 4-hidroxi-2-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-2-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 74230-08-3 |
| Fórmula molecular | C7 H5 N O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(O)cc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-hidroxi-2-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 183.118 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.017 |