Learn More
4-Hidroxi-2-metilquinolina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481998 100 g 100 g
11461998 5 g 5 g
11471998 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14587.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 607-67-0 | C10H9NO | 159.19 g/mol
4-Hydroxy-2-methylquinoline is act as an intermediate in the synthesis of dequalinium chloride and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-hidroxi-2-metilquinolina actúa como sustancia intermedia en la síntesis de cloruro de decualinio y como sustancia intermedia en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-67-0
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00006758,MFCD00518775
Clave InChI NWINIEGDLHHNLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylquinolin-4-ol, 4-hydroxy-2-methylquinoline, 2-methyl-4-quinolinol, 4-quinolinol, 2-methyl, 4-hydroxyquinaldine, 2-methyl-4-hydroxyquinoline, 2-methyl-quinolin-4-ol, 2-methylquinolin-4 1h-one, 2-methyl-4 1h-quinolinone, 2-methyl-1,4-dihydroquinolin-4-one
PubChem CID 69089
SMILES CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2-methylquinoline
Punto de fusión 234°C to 236°C
Cantidad 100 g
Beilstein 118320
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 2-metil-1,4-dihidroquinolin-4-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza ≥98%