Learn More
4-Hidroxi-2-metilquinolina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461998
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11461998 5 g 5 g
11471998 25 g 25 g
11481998 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11461998
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14587.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 607-67-0 | C10H9NO | 159.19 g/mol
4-Hydroxy-2-methylquinoline is act as an intermediate in the synthesis of dequalinium chloride and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-hidroxi-2-metilquinolina actúa como sustancia intermedia en la síntesis de cloruro de decualinio y como sustancia intermedia en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-67-0
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00006758,MFCD00518775
Clave InChI NWINIEGDLHHNLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylquinolin-4-ol, 4-hydroxy-2-methylquinoline, 2-methyl-4-quinolinol, 4-quinolinol, 2-methyl, 4-hydroxyquinaldine, 2-methyl-4-hydroxyquinoline, 2-methyl-quinolin-4-ol, 2-methylquinolin-4 1h-one, 2-methyl-4 1h-quinolinone, 2-methyl-1,4-dihydroquinolin-4-one
PubChem CID 69089
SMILES CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2-methylquinoline
Punto de fusión 234°C to 236°C
Cantidad 5 g
Beilstein 118320
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 2-metil-1H-quinolin-4-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza ≥98%