Learn More
4-hidroxi-2-metilindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-2-methylindole |
| CAS | 35320-67-3 |
| Fórmula molecular | C9H9NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-1H-indol-4-ol, 2-Methyl-4-hydroxyindole, 2-Methyl-4-indolol, 4-Hydroxy-2-methyl-1H-indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO/c1-6-5-7-8(10-6)3-2-4-9(7)11/h2-5,10-11H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc2c(O)cccc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-1H-indol-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 147.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0684 |