Learn More
Ácido 4-hidroxi-2-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497308 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15497308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60810.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 578-39-2 | Molecular Formula: C8H8O3 | Molecular Weight: 152.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 578-39-2
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD02182261
Clave InChI BBMFSGOFUHEVNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-o-toluic acid, 4,2-cresotic acid, 2-methyl-4-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxy-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-2-methyl, 2-methyl-4-hydroxybenzoicacid, acmc-209m0q, methyl p-hydroxybenzoic acid, ksc494s9j, 4-hydroxy-2-methylbenzoicacid
PubChem CID 68475
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxi-2-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
Punto de fusión 177°C to 181°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%