Learn More
4-hidroxi-2-metil-2H-tieno-[2,3-e]1,2-tiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido, Mikromol™
Product Code. 17942076
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Unit Size:
50 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
17942076 50 mg 50 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17942076 Supplier Mikromol Supplier No. MM0247.08
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-hidroxi-2-metil-2H-tieno-[2,3-e]1,2-tiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno-[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 105410-48-8
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno-[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H8 N2 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Tenoxicam Imp. G (EP), 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Tenoxicam Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2O4S2/c1-10-5(8(9)12)6(11)7-4(2-3-15-7)16(10,13)14/h2-3,11H,1H3,(H2,9,12)
SMILES CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)N
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxotieno[2,3-e]tiazina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 260.29
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.9925 g/mol