Learn More
4-hidroxi-2-metil-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido, Mikromol™
Código de producto. 17962236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17962236 25 mg 25 miligramos
17961206 100 mg 100 miligramos
30463078 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17962236 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0084.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1-Dióxido de 4-hidroxi-2-metil-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 24683-25-8
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H10 N2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. C (EP), Piroxicam Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2O4S/c1-12-8(10(11)14)9(13)6-4-2-3-5-7(6)17(12,15)16/h2-5,13H,1H3,(H2,11,14)
SMILES O=C(N)C1=C(O)C=2C=CC=CC2S(=O)(=O)N1C
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 254.26
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0361 g/mol