Learn More
4-hidroxi-2-metil-1,1-dióxido-2H-tieno[2,3-e]-1,2-tiazina-3-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno-[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| CAS | 105410-48-8 |
| Fórmula molecular | C8 H8 N2 O4 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Tenoxicam Imp. G (EP), 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2O4S2/c1-10-5(8(9)12)6(11)7-4(2-3-15-7)16(10,13)14/h2-3,11H,1H3,(H2,9,12) |
| SMILES | CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxotieno[2,3-e]tiazina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 260.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.9925 |