Learn More
4-hidroxi-2-metoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30401581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401581 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30401581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9460301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
CAS 18278-34-7
Fórmula molecular C8 H8 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxy-, o-Anisaldehyde, 4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-3-methoxyphenol, 4-Hydroxy-o-anisaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-7(10)3-2-6(8)5-9/h2-5,10H,1H3
SMILES COc1cc(O)ccc1C=O
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473