Learn More
4-Hidroxi-2-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449023 25 g 25 g
11429023 1 g 1 g
11439023 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449023 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11127.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 18278-34-7 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18278-34-7
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00051964
Clave InChI WBIZZNFQJPOKDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-o-anisaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxy, 4-hydroxyl-2-methoxyl benzaldehyde, 4-formyl-3-methoxyphenol, 2-formyl-5-hydroxyanisole, 4-hydroxy-2-methoxybenaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxybenzaldehdye, pubchem8130, acmc-209eju, argogel-mb-cho
PubChem CID 519541
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(O)=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 156°C to 160°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2045122
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%