Learn More
4-Hidroxi-2-mercapto-6-metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10499030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10499030 500 g Frasco de plástico 500 g
11966891 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10499030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121305000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-04-2
Fórmula molecular C5H6N2OS
Peso molecular (g/mol) 142.18
Número MDL MFCD00006040
Clave InChI HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylthiouracil, 6-methyl-2-thiouracil, methiocil, 4-hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, thimecil, thiomecil, thiothymin, alkiron, metacil, 2-mercapto-6-methylpyrimidin-4-ol
PubChem CID 667493
ChEBI CHEBI:82346
Nombre IUPAC 6-metil-2-sulfanilideno-1H-pirimidin-4-ona
SMILES CC1=CC(=O)NC(=S)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine
Punto de fusión 330.0°C
Color De incoloro a amarillo
Pérdida por secado 0.5% (105°C, 2 hrs) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 24,III,1289
Índice Merck 15,6201
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in alcohols,acetone,ether,nh3,insoluble in benzene,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.