Learn More
4-hidroxi-2-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-2-butanone |
| CAS | 590-90-9 |
| Fórmula molecular | C4H8O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-Hydroxybutan-3-one, 2-Hydroxyethyl Methyl Ketone, 3-Ketobutan-1-ol, 3-Ketobutanol, 3-Oxo-1-butanol, 3-Oxobutanol, 4-Butanol-2-one, 4Hydroxy-2-butanone, Methylolacetone, Monomethylolacetone, NSC 41219 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2/c1-4(6)2-3-5/h5H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CCO |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxibutan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 88.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.0524 |