Learn More
4-hidroxi-2-butanona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397776 25 g 25 g
11307786 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11456.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 590-90-9 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
4-Hydroxy-2-butanone is used in the preparation of fused benzazepine molecules as selective D3 receptor antagonists with pharmaceutical activity. It is also used in the preparation of verrucarin and mevalonic acid lactone. Further, it is used to prepare 3-buten-2-one through dehydration over an anatase titanium dioxide catalyst. It is also employed in the preparation of 4-methyl-5-hydroxymethylthiazole, (±)-lineatin and beta-hydroxylactones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-hidroxi-2-butanona se utiliza en la preparación de moléculas de benzacepina fusionadas como antagonistas selectivos del receptor D3 con actividad farmacéutica. También se emplea en la preparación de la lactona de verrucina y el ácido mevalónico. Además, se usa para preparar la 3-buten-2-ona mediante la deshidratación sobre un catalizador de dióxido de titanio anatasa. También se emplea en la preparación de 4-metil-5-hidroximetiltiazol, (±)-linatina y beta-hidroxilactonas.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, etanol y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-90-9
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00059005
Clave InChI LVSQXDHWDCMMRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-2-butanone, 2-butanone, 4-hydroxy, methylolacetone, 3-oxo-1-butanol, 3-oxobutanol, 3-ketobutan-1-ol, monomethylolacetone, 4-butanol-2-one, unii-tcm0bj44mf, 2-hydroxyethyl methyl ketone
PubChem CID 111509
ChEBI CHEBI:41268
Nombre IUPAC 4-hidroxibutan-2-ona
SMILES CC(=O)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2-butanone
Densidad 1.02
Punto de ebullición 73°C to 76°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.431
Cantidad 25 g
Beilstein 1737666
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-2-butanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxy-2-butanone