Learn More
4-Hidroxi-2,6-dimetilacetanilida, TRC
Código de producto. 30240567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240567 25 mg 25 miligramos
30240737 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240567 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94144025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6337-56-0
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Sinónimo N-(4-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide, 4'-Hydroxy-2',6'-acetoxylidide, 2,6-Dimethylparacetamol, 2,6-Dimethylacetaminophen, NSC 38035;
Nombre IUPAC N-(4-hidroxi-2,6-dimetilfenil)acetamida
SMILES CC(=O)Nc1c(C)cc(O)cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2,6-dimethylacetanilide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-6-4-9(13)5-7(2)10(6)11-8(3)12/h4-5,13H,1-3H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0946