Learn More
4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485287 100 g 100 g
11465287 5 g 5 g
11475287 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22664.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2403-88-5 | C9H19NO | 157.257 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2403-88-5
Fórmula molecular C9H19NO
Peso molecular (g/mol) 157.257
Número MDL MFCD00005983
Clave InChI VDVUCLWJZJHFAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol, lastar a, 4-piperidinol, 2,2,6,6-tetramethyl, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidine, unii-is23q8egz6, is23q8egz6, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-ol, pubchem23863
PubChem CID 75471
Nombre IUPAC 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol
SMILES CC1(CC(CC(N1)(C)C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Punto de fusión 129°C to 133°C
Densidad 1.085
pH 11.2
Punto de ebullición 212°C to 215°C
Temperatura de inflamación 124°C (255°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3259
Beilstein 105039
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.26
Porcentaje de pureza 98%