Learn More
4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-piperidinoxi, 98 %, radicales libres, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10337740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10337740 1 g Frasco de vidrio 1 g
10144480 5 g Frasco de vidrio 5 g
10399813 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10337740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 175050010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2226-96-2 | C9H18NO2 | 172.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de polimerización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2226-96-2
Fórmula molecular C9H18NO2
Peso molecular (g/mol) 172.25
Número MDL MFCD00006478
Sinónimo 4-Hydroxy-TEMPO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidinooxy
Nombre de nota Free radical
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69.0°C to 73.0°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Fieser 09,247
Índice Merck 15, 9284
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Viscosidad 20 mPa.s (40°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina