Learn More
4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinoxi, TRC
Código de producto. 30406450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406450 10 g 10 g
30406198 1 g 1 g
30393356 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95650010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2226-96-2
Fórmula molecular C9 H18 N O2
Peso molecular (g/mol) 172.24
Sinónimo 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- (9CI, ACI), 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy (ACI), Piperidinooxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- (7CI, 8CI), 1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidine, 1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-oxy-4-hydroxypiperidine, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxylpiperidine-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidin-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidine 1-oxide radical, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidine N-oxide, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidine oxide, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidine-1-hydroxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidine-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidine-1-oxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidinooxy, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidinooxy radical, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidinyl-1-oxy, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidinyl-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidinyloxy radical, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidinyloxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidyl 1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxypiperidine-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol 1-oxide, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol 1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol nitroxide, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol-1-oxy, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol-1-oxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-4-hydroxy-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-N-oxyl-4-ol, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinol-4-oxyl-1, 4-HO-TEMPO, 4-Hydroxy-1-oxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinoxy, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinoxyl, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxide radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine N-oxide, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine oxide, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxy, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidino-1-oxyl, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxy, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxyl, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl-1-oxy, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl-1-oxyl, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl-N-oxy, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl-N-oxyl, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxy, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxyl, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidyl-1-oxyl, 4-hydroxy-TEMPO, 4-OH-Tempo, 4-Oxypiperidol, 4H-Tempo, 701, Adeka Stab 7RD, ADK Stab LA 7RD, ADK Stab NA 7RD, H 0865, HOTEMPO, HTEMPO, HyTEMPO, LA 7RD, Lignostab 1198L, Nitroxyl 2, NR I (4-Hydroxy-TEMPO), Petroflo 20Y104, Polymerization inhibitor 701, Polystast 7200P, Polystop 7010, Polystop 7200P, Polystop 7300P, Prostab 5198, SPJ 701, Tanol, Tempo OH, Tempol, Tempole, Tetramethyl-2,2,6,6-aza-1-cyclohexanol-4-oxide-1, TMPN, ZJ 01, ZJ 701
Nombre IUPAC 1-λ^{1}-oxidanil-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-4-ol
SMILES CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1[O]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1338