Learn More
4-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498806 5 g 5 g
11408816 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16974.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 315-30-0 | C5H4N4O | 136.11 g/mol
Xanthine oxidase inhibitor; decreases uric acid production
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 315-30-0
Fórmula molecular C5H4N4O
Peso molecular (g/mol) 136.11
Número MDL MFCD00599413
Clave InChI OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
PubChem CID 2094
ChEBI CHEBI:40279
Nombre IUPAC 1,2-dihidropirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ona
SMILES O=C1N=CN=C2NNC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.11
Porcentaje de pureza 98%