Learn More
Alfa Aesar™ 4-Hydroxy-1H-benzotriazole, 98%
Código de producto. 11405580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1g
Tamaño de la unidad:
1 g
11405580 1g 1 g
1 options
Código de producto. 11405580 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H25843.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-1H-benzotriazole
CAS 26725-51-9
Fórmula molecular C6H5N3O
Número MDL MFCD00970892
Cantidad 1g
Sinónimo 4-hydroxybenzotriazole, 4-hydroxy-1h-benzotriazole, hydroxybenzotriazole, 1h-1,2,3-benzotriazol-4-ol, hydroxybenztriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-4-ol, 1h-benzotriazol-4-ol, 3h-1,2,3-benzotriazol-4-ol, hydroxybenztriazol, hydroxybezotriazol
Clave InChI NPZTUJOABDZTLV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=O)C2=NNNC2=C1
Nombre IUPAC 1,2-dihydrobenzotriazol-4-one
Peso molecular (g/mol) 135.126
PubChem CID 2759291
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.13
Porcentaje de pureza 98%