Learn More
4-Hidroxi-17Beta-estradiol, TRC
Código de producto. 30040568
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Unit Size:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30040568 5 mg 5 miligramos
30040367 1 mg 1 miligramo
18090330 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30040568 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH9418955MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5976-61-4
Fórmula molecular C18 H24 O3
Peso molecular (g/mol) 288.38
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-triene-3,4,17-triol, (17β)- (9CI, ACI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,4,17-triol (ACI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,4,17β-triol (7CI, 8CI), 4-Hydroxy-17β-estradiol, 4-Hydroxyestradiol
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,4,17-triol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4c(O)c(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-17 beta-estradiol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,16,19-21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,16+,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1725
Porcentaje de pureza >95%