Learn More
4-hidroxi-1-metilpiperidina, TRC
Código de producto. 30397064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397064 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30397064 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9724535G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-1-methylpiperidine
CAS 106-52-5
Fórmula molecular C6H13NO
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-N-methylpiperidine, N-Methyl-4-hydroxypiperidine, N-Methyl-4-piperidinol, NSC 60705
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
SMILES CN1CCC(O)CC1
Nombre IUPAC 1-metilpiperidin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 115.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0997