Learn More
4-Hidroxi-1-indanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15492618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492618 5 g 5 g
15482618 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56184.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4-hidroxi-1-indanona es una indanona hidroxilada utilizada para la síntesis. Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en etanol. (25 mg/ml)
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente. Evitar el calor y la luz excesivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40731-98-4
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.16
Número MDL MFCD00143330
Clave InChI CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-1-indanone, 4-hydroxyindan-1-one, 4-hydroxyindanone, 4-hydroxy-indan-1-one, 4-hydroxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxy, 2,3-dihydro-4-hydroxy-1h-inden-1-one, 4-hydroxy-indanone, pubchem9659
PubChem CID 590547
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES OC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-1-indanone
Punto de fusión 242°C to 244°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol. (25mg/ml)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.