Learn More
4-Hidroxi-1-(3-piridilo-2,4,5,6-d4)-1-butanona, TRC
Código de producto. 30392629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392629 10 mg
30392504 100 mg
30389327 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30392629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95300610MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132666-98-8
Fórmula molecular C9H7D4NO2
Peso molecular (g/mol) 169.21
Sinónimo (Pyridine-d4)-HPB
SMILES OCCCC(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])N=C1[2H])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-1-(3-pyridyl-2,4,5,6-d4)-1-butanone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c11-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,11H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.1041