Learn More
4-Hidroxi-1-(3-piridil)-1-butanona, TRC
Código de producto. 30011319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011319 5 mg 5 miligramos
30010223 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011319 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9530005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59578-62-0
Fórmula molecular C9 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Sinónimo 4-Hydroxy-1-(3-pyridinyl)-1-butanone, 4-Hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-Oxo-4-(3-pyridyl)-1-butanol
Nombre IUPAC 4-hidroxi-1-piridina-3-ilbutan-1-one
SMILES OCCCC(=O)c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c11-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,11H,2,4,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.079
Porcentaje de pureza >95%