Learn More
4-hidroxi[1,3]dioxolo[4,5-g]cinolina-3-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitrile |
| CAS | 28657-78-5 |
| Fórmula molecular | C10H5N3O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H5N3O3/c11-3-7-10(14)5-1-8-9(16-4-15-8)2-6(5)12-13-7/h1-2H,4H2,(H,12,14) |
| SMILES | Oc1c(nnc2cc3OCOc3cc12)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinolina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 215.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0331 |