Learn More
Ácido 4-hidroxi-1,3-bencenodisulfónico disódico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-1,3-benzenedisulfonic Acid Disodium |
| CAS | 71384-45-7 |
| Fórmula molecular | C6H4O7S2Na2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Hydroxy-2,4-disulfobenzene Disodium, 4-Hydroxy-m-benzenedisulfonic Acid Disodium, NSC 227947, 1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-hydroxy-, disodium salt (9CI), m-Benzenedisulfonic acid, 4-hydroxy-, disodium salt (7CI), Disodium 4-hydroxy-1,3-benzenedisulfonate, sodium 4-hydroxybenzene-1,3-disulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O7S2.2Na/c7-5-2-1-4(14(8,9)10)3-6(5)15(11,12)13;;/h1-3,7H,(H,8,9,10)(H,11,12,13);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | O=S(C1=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C(O)C=C1)(O[Na])=O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxibenceno-1,3-disulfonato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 298.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.92 |