Learn More
4-hidroxi-1,3-bencenodicarbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-1,3-benzenedicarbonitrile |
| CAS | 34133-58-9 |
| Fórmula molecular | C8 H4 N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Hydroxyisophthalonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4N2O/c9-4-6-1-2-8(11)7(3-6)5-10/h1-3,11H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1C#N)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxibenceno-1,3-dicarbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 144.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0324 |