Learn More
Bromuro de 4-hidroxi-1,1-dimetilpiperidinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-1,1-dimethylpiperidinium Bromide |
| CAS | 1092120-53-0 |
| Fórmula molecular | C7 H16 N O . Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-1,1-dimethylpiperidin-1-ium bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16NO.BrH/c1-8(2)5-3-7(9)4-6-8;/h7,9H,3-6H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+]1(C)CCC(O)CC1 |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 1,1-dimetilpiperidin-1-io-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 210.112 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.0415 |