Learn More
4-Hidroperoxi ciclofosfamida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroperoxy Cyclophosphamide |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(13)10-7(15-12)1-6-14-16/h7,12H,1-6H2,(H,10,13) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.0146 |