Learn More
4-Hidroperoxi ciclofosfamida, TRC
Código de producto. 30006882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006882 10 mg 10 miligramos
30008246 5 mg 5 miligramos
30010507 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006882 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71467510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39800-16-3
Fórmula molecular C7 H15 Cl2 N2 O4 P
Peso molecular (g/mol) 293.08
Nombre IUPAC N,N-bis(2-cloroetil)-4-hidroperoxi-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaffinano-2-amina
SMILES OOC1CCOP(=O)(N1)N(CCCl)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroperoxy Cyclophosphamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(13)10-7(15-12)1-6-14-16/h7,12H,1-6H2,(H,10,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0146
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.