Learn More
4-Hidroperoxi Ciclofosfamida-d4, TRC
Código de producto. 30179980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179980 10 mg 10 miligramos
30179935 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179980 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71467710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246816-71-6
Fórmula molecular C7H11D4Cl2N2O4P
Peso molecular (g/mol) 297.11
Sinónimo 2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2-oxido-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-4-yl Hydroperoxide-d4, 4-Hydroperoxycyclofosfamide-d4, Asta 6496-d4;
Nombre IUPAC N,N-bis(2-cloro-2,2-dideuterioetil)-4-hidroperoxi-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazafinano-2-amina
SMILES O=P1(N(CC([2H])([2H])Cl)CC([2H])([2H])Cl)OCCC(OO)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroperoxy Cyclophosphamide-d4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(13)10-7(15-12)1-6-14-16/h7,12H,1-6H2,(H,10,13)/i2D2,3D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0398