Learn More
Ácido 4-Hidrazinobenzoico, TRC
Código de producto. 30406870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406870 5 g
30392052 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406870 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7100205G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-67-0
Fórmula molecular C7 H8 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Sinónimo Benzoic acid, 4-hydrazinyl-, Benzoic acid, 4-hydrazino- (9CI), Benzoic acid, p-hydrazino- (6CI,7CI,8CI), (4-Carboxyphenyl)hydrazine, (p-Carboxyphenyl)hydrazine, 4-Hydrazinobenzoic acid, 4-Hydrazinylbenzoic acid, NSC 3813, p-Hydrazinobenzoic acid, Deferasirox Imp. F (EP)
Nombre IUPAC ácido 4-hidrazinilbenzoico
SMILES NNc1ccc(cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydrazinobenzoic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0586