Learn More
Clorhidrato de ácido 4-hidrazinobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydrazinobenzoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 24589-77-3 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N2 O2 . H Cl |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H |
| SMILES | Cl.NNc1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-hidrazinobenzoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 188.612 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0353 |