Learn More
Clorhidrato de ácido 4-hidracinobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489846 10 g 10 g
11499846 50 g 50 g
11409856 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20326.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24589-77-3 | C7H9ClN2O2 | 188.61 g/mol
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields. It may be used for the preparation of 4-(3-(2-(tert-butoxycarbonylamino)ethyl)-5-hydroxy-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-clorhidrato de ácido hidracinobenzoico es una importante materia prima e intermedia utilizada en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Puede usarse para la preparación de ácido 4-(3-(2-(terc-butoxicarbonilamino)etil)-5-hidroxi-1H-pirazol-1-il)benzoico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24589-77-3
Fórmula molecular C7H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 188.61
Número MDL MFCD00039073
Clave InChI XHLQMKQBCHYRLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, p-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, benzoic acid, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazinium chloride, p-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, ccris 7999, p-hydrazinobenzoic acid.hcl, 4-hydrazinobenzoic acid monohydrochloride
PubChem CID 90547
Nombre IUPAC Ácido 4-hidracinilbenzoico; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Punto de fusión 252°C to 254°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.61
Porcentaje de pureza 98%