Learn More
Clorhidrato de ácido 4-hidrazinobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15119323 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15119323 10 g 10 g
15139323 50 g 50 g
15149323 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15119323 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450670100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 24589-77-3 | C7H9ClN2O2 | 188.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24589-77-3
Fórmula molecular C7H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 188.61
Número MDL MFCD00039073
Clave InChI XHLQMKQBCHYRLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, p-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, benzoic acid, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazinium chloride, p-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, ccris 7999, p-hydrazinobenzoic acid.hcl, 4-hydrazinobenzoic acid monohydrochloride
PubChem CID 90547
Nombre IUPAC Ácido 4-hidracinilbenzoico; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Punto de fusión 252.0°C to 254.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.61
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2