Learn More
Ácido 4-hidrazinobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421558 10 g 10 g
11431558 50 g 50 g
11441558 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13874.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 619-67-0 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-67-0
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD00007581
Clave InChI PCNFLKVWBDNNOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydrazinobenzoic acid, p-hydrazinobenzoic acid, benzoic acid, 4-hydrazino, p-carboxyphenylhydrazine, 4-carboxyphenyl hydrazine, 4-carboxyphenylhydrazine, 4-hydrazino benzoic acid, benzoic acid, p-hydrazino, unii-b1r368je7o, ccris 7911
PubChem CID 12089
Nombre IUPAC ácido 4-hidrazinilbenzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydrazinobenzoic acid
Punto de fusión ∼216°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 387378
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%