Learn More
Ácido 4-hidrazinobencenosulfónico, TRC
Código de producto. 30402580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402580 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30402580 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH710120100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid
CAS 98-71-5
Fórmula molecular C6 H8 N2 O3 S
Cantidad 100 g
Sinónimo p-Hydrazinobenzenesulfonic Acid, 4-Sulfophenylhydrazine, NSC 1608, Phenylhydrazine-4-sulfonic Acid, Phenylhydrazine-p-sulfonic Acid, Sulfanilic Acid Hydrazine, p-Hydrazinobenzenesulfonic Acid, p-Hydrazinophenylsulfonic Acid, p-Sulfophenylhydrazine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O3S/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)12(9,10)11/h1-4,8H,7H2,(H,9,10,11)
SMILES NNc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-hidrazinilbencenosulfónico
Peso molecular (g/mol) 188.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0256