Learn More
Hidrato de ácido 4-hidrazinobencenosulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460993 100 g 100 g
11440993 5 g 5 g
11450993 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460993 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13362.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 98-71-5 | C6H8N2O3S | 188.20 g/mol
4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid is used as an intermediate to manufacture pharmaceuticals, dyes and other organic synthesis. They have active applications in organic synthesis for agrochemicals, pharmaceuticals, photographic, heat stabilizers, polymerization catalysts, flame-retardants, blowing agents for plastics, explosives, and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-hidrazinobencenosulfónico se utiliza como intermediario para la fabricación de productos farmacéuticos, colorantes y otras síntesis orgánicas. Se aplica de forma activa en síntesis orgánica para productos agroquímicos, farmacéuticos, fotografía, estabilizadores de calor, catalizadores de polimerización, pirorretardantes, agentes soplantes para plásticos, explosivos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en condiciones normales. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes. Almacenar en recipientes cerrados. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-71-5
Fórmula molecular C6H8N2O3S
Peso molecular (g/mol) 188.20
Número MDL MFCD00025097
Clave InChI IOMZCWUHFGMSEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydrazinobenzenesulfonic acid, phenylhydrazine-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-hydrazino, p-hydrazinobenzenesulfonic acid, p-sulfophenylhydrazine, 4-sulfophenylhydrazine, 4-hydrazinobenzenesulphonic acid, phenylhydrazinesulfonic acid, phenylhydrazine-p-sulfonic acid, sulfanilic acid, n-amino
PubChem CID 66825
Nombre IUPAC ácido 4-hidrazinilbencenosulfónico
SMILES NNC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid hydrate
Punto de fusión ∼286°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 514779
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,4773
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.20 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%