Learn More
ácido 4-hidrazinobencenosulfónico, hemihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10434891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10434891 50 g Frasco de vidrio 50 g
10719911 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10434891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411780500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 854689-07-9 | C6H8N2O31/2H2O | 197.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 854689-07-9 , 98-71-5
Fórmula molecular C6H8N2O31/2H2O
Peso molecular (g/mol) 197.21
Número MDL MFCD00480958
Clave InChI OSOMMFVBTYFMBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydrazinylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-hydrazinobenzenesulfonic acid hydrate, phenylhydrazine-4-sulfonic acid hemihydrate, benzenesulfonic acid, 4-hydrazino-, monohydrate 9ci
PubChem CID 2849446
Nombre IUPAC ácido 4-hidrazinilbencenosulfónico; hidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)S(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid, hemihydrate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 285.0°C
Color Naranja a amarillo
Pérdida por secado 4% to 5%
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Índice Merck 14, 4773
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid, hemihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.