Learn More
4-Hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, Maybridge™
Código de producto. 10354412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10354412 10 g 10 g
10262912 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10354412 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB06645EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 17852-52-7
Fórmula molecular C6H10ClN3O2S
Peso molecular (g/mol) 223.675
Número MDL MFCD00052262
Clave InChI IKEURONJLPUALY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride, 4-hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, 4-hydrazinobenzenesulfonamide hydrochloride, 4-sulfonamidephenylhydrazine hcl, 4-aminosulfonylphenylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride 1:x, 4-sulfamoylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-sulfonamide-phenylhydrazine hcl, phenylhydrazine-4-sulfonamide hydrochloride
PubChem CID 2794567
Nombre IUPAC 4-Hidracinilbencenosulfonamida; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)S(=O)(=O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal NH2NHC6H4SO2NH2·HCl
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.68
Porcentaje de pureza 95%