Learn More
Sal de clorhidrato de 4-hidrazino-N-metilbenceno-metanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydrazino-N-methylbenzenemethanesulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 88933-16-8 |
| Fórmula molecular | C8 H13 N3 O2 S . Cl H |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzenemethanesulfonamide, 4-hydrazinyl-N-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanesulfonamide, 4-hydrazino-N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 4-Hydrazino-N-methylbenzenemethanesulfonamide hydrochloride, GR 40918A, Sumatriptan sulphazine, Sumatriptan succinate related, Sulphazine (GR 40918A), Sulphazine azide (GR 107193X) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13N3O2S.ClH/c1-10-14(12,13)6-7-2-4-8(11-9)5-3-7;/h2-5,10-11H,6,9H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNS(=O)(=O)Cc1ccc(NN)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-hidrazinilfenil)-N-metilmetanosulfonamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 251.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.05 |