Learn More
4-hidrazino-7-nitrobenzofurazano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydrazino-7-nitrobenzofurazane |
| CAS | 90421-78-6 |
| Fórmula molecular | C6 H5 N5 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5N5O3/c7-8-3-1-2-4(11(12)13)6-5(3)9-14-10-6/h1-2,8H,7H2 |
| SMILES | NNc1ccc(c2nonc12)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-il)hidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 195.136 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.039 |