Learn More
4-hidrazino-6-hidroxipirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydrazino-6-hydroxypyrimidine |
| CAS | 29939-37-5 |
| Fórmula molecular | C4 H6 N4 O |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N4O/c5-8-3-1-4(9)7-2-6-3/h1-2H,5H2,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | NNc1cc(O)ncn1 |
| Nombre IUPAC | 6-hidrazinilpirimidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 126.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0542 |