Learn More
4-Hidracino-2,6-dimetilpirimidina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10344802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10344802 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10089241 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10344802 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10371CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 14331-56-7
Fórmula molecular C6H10N4
Peso molecular (g/mol) 138.174
Número MDL MFCD00102150
Clave InChI HVAYIAWJHRUOBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736395
Nombre IUPAC (2,6-dimetilpirimidin-4-il)hidrazina
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)C)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydrazino-2, 6-dimethylpyrimidine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-hydrazino-2,6-dimethylpyrimidine, 4-hydrazinyl-2,6-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-hydrazinopyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4-yl hydrazine, 2,6-dimethyl-pyrimidin-4-yl-hydrazine, 2,4-dimethyl-6-hydra-zinopyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidine-4-ylhydrazine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl hydrazine, pyrimidine,4-hydrazinyl-2,6-dimethyl, pyrimidine, 4-hydrazinyl-2,6-dimethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 95%