Learn More
4-Hexyin-3-ol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362237 5 g 5 g
11372237 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09727.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20739-59-7
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.15
Número MDL MFCD00041591
Clave InChI KARLLBDFLHNKBO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-hexyn-3-ol, ethyl 1-propynyl carbinol, 1-pentyn-3-ol, methyl, 4-hexyne-3-ol, acmc-1cpld
PubChem CID 140751
Nombre IUPAC hex-4-in-3-ol
SMILES CCC(O)C#CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hexyn-3-ol
Densidad 0.894
Punto de ebullición 94°C to 95°C (105 mmHg)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1739392
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza 95%