Learn More
4-Hexilresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10674702 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10674702 25 g Frasco de vidrio 25 g
10328530 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10674702 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197920250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 136-77-6 | C12H18O2 | 194.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136-77-6
Fórmula molecular C12H18O2
Peso molecular (g/mol) 194.27
Número MDL MFCD00002284
Clave InChI WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol
PubChem CID 3610
Nombre IUPAC 4-hexilbenceno-1,3-diol
SMILES CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hexylresorcinol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 65.0°C to 70.0°C
Color Naranja a blanco o rosa
Punto de ebullición 333.0°C to 335.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 06, II, 904
Índice Merck 15, 4748
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/l (18°C). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol,ether,chloroform,,acetone and vegetable oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvos o fragmentos