Learn More
4-Hexilpiridina, TRC
Código de producto. 30403383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403383 100 mg 100 miligramos
30399151 500 mg -
30395638 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH324960100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27876-24-0
Fórmula molecular C11 H17 N
Peso molecular (g/mol) 163.259
Nombre IUPAC 4-hexilpiridina
SMILES CCCCCCc1ccncc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hexylpyridine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17N/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12-10-8-11/h7-10H,2-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.136