Learn More
4-Hexiloxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10526982 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10526982 25 g Frasco de vidrio 25 g
10464705 5 g Frasco de vidrio 5 g
10665681 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10526982 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411670250
 Artículo restringido
En stock
CAS 5736-94-7
Fórmula molecular C13H18O2
Peso molecular (g/mol) 206.28
Número MDL MFCD00016615
Clave InChI GWXUVWKBVROFDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hexyloxy benzaldehyde, 4-hexyloxybenzaldehyde, 4-n-hexyloxybenzaldehyde, p-hexyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hexyloxy, benzaldehyde, p-hexyloxy, p-hexyloxy benzaldehyde, p-hexoxybenzaldehyde, 4-hexyloxbenzaldehyde, p-n-hexyloxybenzaldehyde
PubChem CID 79816
Nombre IUPAC 4-hexoxibenzaldehído
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hexyloxybenzaldehyde
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9920g/mL
Punto de ebullición 166°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5285 to 1.5325
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.992
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hexyloxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación