Learn More
Ácido 4-hexilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hexylbenzoic acid |
| CAS | 21643-38-9 |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C13H18O2 |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)4CH2C6H4COOH |
| Número MDL | MFCD00013997 |
| Cantidad | 1 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Hexylbenzoic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.