Learn More
4-Hexylbenzoic acid, 96%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10491851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10491851 2.5 g Glass bottle 2.50 g
1 options
Código de producto. 10491851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 258880025
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hexylbenzoic acid
Nombre de nota 96%
CAS 21643-38-9
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 94°C to 99°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C13H18O2
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH2C6H4COOH
Número MDL MFCD00013997
Cantidad 2.5 g
Sinónimo benzoic acid, 4-hexyl, 4-n-hexylbenzoic acid, p-hexylbenzoic acid, benzoic acid, p-hexyl, p-n-hexylbenzoic acid, 4n-hexylbenzoic acid, maybridge1_002028, para-n-hexyl benzoic acid, acmc-1chu5, ksc201s3p
Clave InChI CPEPWESLFZVUEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-hexilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 206.285
PubChem CID 30725
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.28
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Slightly Crystalline Powder or Flakes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hexylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.